Learn More
Duran™ Sintered Glass Filter Disc, 20mm Diameter
Duran™ glass filter for filtration both during analytical as well as preparative work.
Merk:  Duran™ 251520004
Overige gegevens : Gewicht : 0.02000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15252019
  • € 41.30 / 10 stuks
Geschatte verzenddatum
27-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Rim unfused and centered
  • Surface unprocessed
  • Available in packs of ten
Specificatie
Specificatie
10Pack
Sintered Glass
160 to 250μm