Learn More
SIRPB2 Antibody (1008702) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB99981JF585
Product Code. 30164362
  • € 531.00 / 0.10mL
Description
SIRPB2 Monoclonal antibody specifically detects SIRPB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SIRPB2
Monoclonal
Janelia Fluor 585
dJ776F14.2, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate Protein, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1-Like, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, PTPN1L, PTPNS1L3, Signal-Regulatory Protein Beta 2, Signal-Regulatory Protein Beta-2, SIRP-beta-2, SIRPG
HEK293 human embryonic kidney cell line, HEK293 derived Human SIRP beta 2, Gln33-Gly287, Accession # Q5JXA9
RUO
284759
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry, CyTOF
1008702
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Primary
Human
Liquid
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.