missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SKAP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06036-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SKAP Polyclonal antibody specifically detects SKAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| SKAP | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| C15orf23, chromosome 15 open reading frame 23, FLJ14502, HSD11, MGC141728, MGC141729, putative TRAF4-associated factor 1, SKAP, small kinetochore associated protein, TRAF4 associated factor 1, TRAF4AF1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SKAP fragment. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 90417 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur