Learn More
Invitrogen™ SKIV2L Monoclonal Antibody (K94011_10D9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA555712
 View more versions of this product
Product Code. 30194411
  • € 450.00 / 50µg
Description
Sequence of this protein is as follows: SEFPSRKDSK AHEQALAELT KRLGALEEPD MTGQLVDLPE YYSWGEELTE TQHMIQRRIM ESVNGLKSLS AGRVVVVKNQ EHHNALGVIL QVSSNSTSRV FTTLVLCDKP LSQDPQDRGP ATAEVPYPDD LVGFKLFLPE GPCDHTVVKL QPGDMAAITT KVLRVNGEKI LEDFSKRQQP KFKKDPPLAA VTTAVQELLR LAQAHPAGPP TLDPVNDLQL KDMSVVEGGL RARKLEELIQ GAQCVHSPRF PAQYLKLRER MQIQKEMERL
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene encodes a DEAD box protein, which is a human homologue of yeast SKI2 and may be involved in antiviral activity by blocking translation of poly(A) deficient mRNAs. This gene is located in the class III region of the major histocompatibility complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SKIV2L
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Q15477
SKIV2L
Recombinant human SKIC2 (immunogen range is 771-1040).
50 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
K94011_10D9
Unconjugated
SKIV2L
170A; 4930534J06Rik; AW214248; Ddx13; Helicase SKI2W; helicase-like protein; HLP; SKI; SKI2; SKI2 homolog, superkiller viralicidic activity 2-like; Ski2 like RNA helicase; Ski2w; SKIV2; SKIV2L; SKIV2L1; superkiller viralicidic activity 2-like; superkiller viralicidic activity 2-like (S. cerevisiae); THES2; W
Mouse
Protein A
RUO
6499
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt