Learn More
SKOR2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-14565-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18436641
  • € 369.00 / 25µL
Description
SKOR2 Polyclonal specifically detects SKOR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SKOR2
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
CORL2, FUSSEL18, SKOR2 SKI family transcriptional corepressor 2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
652991
Human, Mouse
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SKOR2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: MASSPLPGPNDILLASPSSAFQPDTLSQPRPGHANLKPNQVGQVILYGIPIVS
25 μL
Primary
Specificity of human SKOR2 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°CC long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only