Learn More
Invitrogen™ SKOR2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA561186
Código de producto. 15779001
  • € 566.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: MASSPLPGPN DILLASPSSA FQPDTLSQPR PGHANLKPNQ VGQVILYGIP IVS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
Exhibits transcriptional repressor activity. Acts as a TGF-beta antagonist in the nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SKOR2
Polyclonal
Unconjugated
SKOR2
CH18515; Corl2; EG664805; functional smad suppressing element 18; functional Smad suppressor element on chromosome 18; functional Smad-suppressing element on chromosome 18; FUSSEL18; Fussel-18; fussel-18 homolog; Gm7348; ladybird homeobox corepressor 1-like protein; LBX1 corepressor 1-like protein; SKI family transcriptional corepressor 2; Skor2; Transcriptional corepressor Corl2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
664805
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A7M7C7
SKOR2
Recombinant protein corresponding to Human SKOR2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98298).
100 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado