Learn More
SLA2 Monoclonal Antibody (OTI2F11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA505128
Description
Adapter protein, which negatively regulates T-cell receptor (TCR) signaling. Inhibits T-cell antigen-receptor induced activation of nuclear factor of activated T-cells. May act by linking signaling proteins such as ZAP70 with CBL, leading to a CBL dependent degradation of signaling proteins.Specifications
| SLA2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9H6Q3 | |
| SLA2 | |
| Full length human recombit protein of human SLA2 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI2F11 | |
| Unconjugated | |
| SLA2 | |
| C20orf156, MARS, SLAP-2, SLAP2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 84174 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.