missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SLAIN1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA598761
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SLAIN1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
SLAIN1 (SLAIN Motif Family Member 1) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is SLAIN2. Microtubule plus-end tracking protein that might be involved in the regulation of cytoplasmic microtubule dynamics, microtubule organization and microtubule elongation.
Especificaciones
| SLAIN1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLAIN1 | |
| 9630044O09Rik; AA675320; AW742596; C13orf32; RGD1308626; SLAIN motif family member 1; SLAIN motif family, member 1; SLAIN motif-containing protein 1; SLAIN1 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 122060 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 4.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Q8ND83 | |
| SLAIN1 | |
| Recombinant Human SLAIN motif-containing protein 1 protein (43-136AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido