Learn More
SLC22A1 Antibody (SR2179), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 349.00 - € 472.00
Specifications
Antigen SLC22A1
Clone SR2179
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:30
Applications Western Blot, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18689774
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-22126-100ul
100 μg
€ 472.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18673434
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-22126-50ul
50 μg
€ 349.00
50µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
SLC22A1 Monoclonal antibody specifically detects SLC22A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
SLC22A1
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:30
Monoclonal
Purified
RUO
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
6580
IgG
Affinity purified
SR2179
Western Blot, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Human
hOCT1, oct1_cds, OCT1solute carrier family 22 member 1, Organic cation transporter 1, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 1
A synthesized peptide derived from human SLC22A1 (Uniprot #: O15245)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt