Learn More
SLC22A12 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97265AF405
Product Code. 18543471
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
SLC22A12 Polyclonal antibody specifically detects SLC22A12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLC22A12
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
116085
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 405
OATL4, Organic anion transporter 4-like protein, Renal-specific transporter, RSTmember 12, solute carrier family 22 (organic anion/urate transporter), member 12, URAT1, URAT1Urate anion exchanger 1, urate transporter 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC22A12 fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato