Learn More
SLC22A18, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand:  Abnova H00005002-B01P.50ug
Artikelnummer. 16102235
  • € 349.00 / 50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Sequence: MQGARAPRDQGQSPGRMSALGRSSVILLTYVLAATELTCLFMQFSIVPYLSRKLGLDSIAFGYLQTTFGVLQLLGGPVFGRFADQRGARAALTLSFLAALALYLLLAAASSPALPGVYLLFASRLPGALMHTLPAAQMVITDLSAPEERPAALGRLGLCFGVGVILGSLLGGTLVSAYGIQCPAILAALATLLGAVLSFTCIPASTKGAKTDAQAPLPGGPRASVFDLKAIASLLRLPDVPRIFLVKVASNCPTGLFMVMFSIISMDFFQLEAAQAGYLMSFFGLLQMVTQGLVIGQLSSHFSEEVLLRASVLVFIVVGLAMAWMSSVFHFCLLVPGLVFSLCTLNVVTDSMLIKAVSTSDTGTMLGLCASVQPLLRTLGPTVGGLLYRSFGVPVFGHVQVAINTLVLLVLWRKPMPQRKDKVR
Tekniske data
Tekniske data
SLC22A18
Polyclonal
In 1x PBS, pH 7.4
NM_002555.3
SLC22A18
SLC22A18 (NP_002546.2, 1 a.a. ∼ 424 a.a) full-length human protein.
RUO
5002
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Purified
Western Blot
Unconjugated
solute carrier family 22, member 18
BWR1A/BWSCR1A/DKFZp667A184/HET/IMPT1/ITM/ORCTL2/SLC22A1L/TSSC5/p45-BWR1A
Mouse
50 μg
Primary
Human
Antibody
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.