Learn More
Invitrogen™ SLC25A35 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA569293
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This target displays homology in the following species: Cow: 86%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 91%.
SLC25A34 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins.
Spezifikation
| SLC25A35 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLC25A35 | |
| 1810012H11Rik; si:ch211-268m12.5; similar to 1810012H11Rik; slc25a35; Solute carrier family 25 member 35; solute carrier family 25, member 35 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 399512 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q3KQZ1 | |
| SLC25A35 | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC25A35. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur