Learn More
SLC31A1/CTR1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-402FR
Product Code. 18717721
  • € 614.00 / 0.10mL
Description
SLC31A1/CTR1 Polyclonal antibody specifically detects SLC31A1/CTR1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLC31A1/CTR1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Canine
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
DyLight 680
Copper transporter 1, COPT1high affinity copper uptake protein 1, CTR1MGC75487, hCTR1copper transport 1 homolog, solute carrier family 31 (copper transporters), member 1, Solute carrier family 31 member 1
A synthetic peptide derived from a C-terminal sequence of human SLC31A1/CTR1 [Uniprot: O15431]
0.1 mL
Neuroscience, Neurotransmission, Protein Kinase
1317
Store at 4°C in the dark.
IgG
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato