Learn More
Invitrogen™ SLC35F5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA598692
Product Code. 16571512
  • € 464.00 / 100µg
Description
SLC35F5 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
SLC35F5 is a putative solute transporter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLC35F5
Polyclonal
Unconjugated
SLC35F5
1300003P13Rik; AI646727; HCV NS5A-transactivated protein 3; hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 3; NS5ATP3; SLC35F5; Solute carrier family 35 member F5; solute carrier family 35, member F5; UNQ2545/PRO6097
Rabbit
Protein G
RUO
80255
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Q8WV83
SLC35F5
Recombinant Human Solute carrier family 35 member F5 protein (122-242AA).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado