Learn More
SLC39A2/ZIP2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76499
Product Code. 18237705
  • € 512.00 / 0.10mg
Description
SLC39A2/ZIP2 Polyclonal specifically detects SLC39A2/ZIP2 in Human, Mouse, Rat, Equine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLC39A2/ZIP2
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
Eti-1, MGC119190, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 2, Solute carrier family 39 member 2, zinc transporter ZIP2, ZIP-2, ZIP2hZIP2, Zrt- and Irt-like protein 2,6A1
Rabbit
32 kDa
0.1 mg
Primary
Human, Mouse, Rat, Equine
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 ug/mL
NP_055394
SLC39A2
Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human ZIP2. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of ZIP2. Amino Acid Squence: NRSASERNSSGDADSAH
Affinity Purified
RUO
29986
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only