Learn More
SLC39A8/ZIP8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88605-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18411631
  • € 280.00 / 25µL
Description
SLC39A8/ZIP8 Polyclonal specifically detects SLC39A8/ZIP8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLC39A8/ZIP8
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
BCG induced integral membrane protein BIGM103, BIGM103BCG-induced integral membrane protein in monocyte clone 103 protein, LIV-1 subfamily of ZIP zinc transporter 6, LZT-Hs6, solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 8, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 8, Solute carrier family 39 member 8, zinc transporter ZIP8, ZIP8, ZIP-8, Zrt- and Irt-like protein 8
Rabbit
Affinity Purified
RUO
64116
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SLC39A8
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ANLSLSAAQLQHLLEQMGAASRVGVPEPGQLHFNQCLTAEEIFSLHGFSNATQITSSKFSVICPAVLQQLNFHPCEDRPKHKTRPSHS
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only