Learn More
SLC4A10 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen SLC4A10
Concentration 550 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Form Liquid
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18067795
View Documents
Proteintech
27197-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
18016395
View Documents
Proteintech
27197-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The SLC4A10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC4A10. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SLC4A10 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
SLC4A10
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Rabbit
57282
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
550 μg/mL
Liquid
Human, Mouse
NBCn2, NCBE, SLC4A10
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt