Learn More
SLC6A3/DAT1 Antibody (mAb16), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22164AF700
Product Code. 18106761
  • € 634.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SLC6A3/DAT1 Monoclonal specifically detects SLC6A3/DAT1 in Mouse, Rat, Human (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SLC6A3/DAT1
Monoclonal
Alexa Fluor 700
DA transporter, DATDAT1Solute carrier family 6 member 3, sodium-dependent dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Mouse and rat. Little to no human reactivity has been observed.
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
mAb16
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
SLC6A3
Synthetic peptide corresponding to the N-terminus of rat DAT1. [UniProt# P23977]
0.1 mL
Neuroscience
6531
Mouse, Rat, Human (Negative)
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only