missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLFNL1 Monoclonal Antibody (OTI3D4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifica
| Antigen | SLFNL1 |
|---|---|
| Clone | OTI3D4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17505441
|
Origene Technologies
TA501884S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17585431
|
Origene Technologies
TA501884 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
SLFNL1 Monoclonal antibody specifically detects SLFNL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpecifica
| SLFNL1 | |
| 1 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| OTI3D4 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto