Learn More
Ibidi μ-Slide Chemotaxis Collagen IV
Code produit 17206173
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10
Conditionnement:
Pack of 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17206173 10 Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17206173 Fournisseur Ibidi Code fournisseur 80322
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
μ-Slide Chemotaxis Collagen IV is a ready-to-use microscopy slide for chemotaxis assays.
  • A ready-to-use microscopy slide for chemotaxis assays with fast or slow migrating cells
  • suitable for 2D or 3D cell culture
  • stable chemotactic gradients for long-term experiments
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • Collagen IV coated
  • sterilized
Spécification
Type Microscope Slide
Quantity 10