Learn More
Ibidi μ-Slide I Luer 3D Uncoated
Beschreibung
- A μ-Slide with one channel and three wells for culturing cells on a 3D gel matrix with defined flow
- easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
- hydrophobic
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Microscope Slide |
| Quantity | 15 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?