Learn More
ibidi μ-Slide VI 0.4 Bioinert
Beskrivelse
- Superior to the standard ultra-low attachment (ULA) surfaces - stable, biologically inert surface for long-term experiments without any cell or biomolecule adhesion
- No. 1.5 polymer coverslip
- Surface passivation with Bioinert
- Sterilized
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Chamber Slide |
| Surface Treatment | Bioinert |
| Material | Polymer |
| No. per Case | 90/Cs. |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Sterility | Sterile |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?