Learn More
Ibidi μ-Slide VI - Flat ibiTreat
Product Code. 17266193
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
15
Conditionnement:
Pack of 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
17266193 15 Pack of 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17266193 Fournisseur Ibidi Code fournisseur 80626
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
μ-Slide VI - Flat ibiTreat is a 6 channel slide for short term assays.
  • A 6 channel slide for short term assays
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • tissue culture treated
  • sterilized
Spécification
Type Microscope Slide
Quantity 15