Learn More
SLMAP Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06131PCP
Product Code. 18671448
  • € 407.00 / 0.10mL
Description
SLMAP Polyclonal antibody specifically detects SLMAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLMAP
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin
FLJ42206, KIAA1601Sarcolemmal-associated protein, MGC138760, sarcolemma associated protein, sarcolemmal membrane-associated protein, SLAPMGC138761
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLMAP fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
PerCP
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
7871
Store at 4C in the dark.
IgG
Documents
Product Certifications
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt