Learn More
SMAD6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-95114-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18630272
  • € 188.00 / 0.02mL
Description
SMAD6 Polyclonal antibody specifically detects SMAD6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SMAD6
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:1000
hSMAD6, HsT17432, MAD homolog 6, MADH6SMAD, mothers against DPP homolog 6 (Drosophila), MADH7, mothers against decapentaplegic homolog 6, Mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 6, Mothers against DPP homolog 6, SMAD 6, SMAD family member 6MAD, mothers against decapentaplegic homolog 6 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 6, Smad6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 257-496 of human Smad6 (NP_005576.3). PTVCCNPYHFSRLCGPESPPPPYSRLSPRDEYKPLDLSDSTLSYTETEATNSLITAPGEFSDASMSPDATKPSHWCSVAYWEHRTRVGRLYAVYDQAVSIFYDLPQGSGFCLGQLNLEQRSESVRRTRSKIGFGILLSKEPDGVWAYNRGEHPIFVNSPTLDAPGGRALVVRKVPPGYSIKVFDFERSGLQHAPEPDAADGPYDPNSVRISFAKGWGPCYSRQFITSCPCWLEILLNNPR
0.02 mL
Stem Cell Signaling Pathway
4091
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt