Learn More
SMAP Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97382AF700
Product Code. 18598991
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
SMAP Polyclonal antibody specifically detects SMAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SMAP
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
10944
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 700
small acidic protein, chromosome 11 open reading frame 58, SMAP
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SMAP fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt