Learn More
SMARCD1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-79836DL594
Product Code. 18781330
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
SMARCD1 Polyclonal antibody specifically detects SMARCD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SMARCD1
Polyclonal
Western Blot
BAF60Amammalian chromatin remodeling complex BRG1-associated factor 60A, BRG1-associated factor 60A, chromatin remodeling complex BAF60A subunit, CRACD1, Rsc6p, subfamily d, member 1, SWI/SNF complex 60 kDa subunit, SWI/SNF complex 60 kDa subunit A, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily D member 1,60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit A, Swp73-like protein
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 1 using the numbering given in entry NP_003067.2 (GeneID 6602).
0.1 mL
Chromatin Research
6602
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
DyLight 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato