missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMC5 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-469IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SMC5 Polyclonal specifically detects SMC5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| SMC5 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| hSMC5, KIAA0594SMC5 structural maintenance of chromosomes 5-like 1 (yeast), SMC protein 5, SMC-5, SMC5L1SMC5 structural maintenance of chromosomes 5-like 1, structural maintenance of chromosomes 5, structural maintenance of chromosomes protein 5 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| This is specific for human SMC5. | |
| Store at 4C in the dark. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| SMC5 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1050 and the C-terminus (residue 1101) of human Structural Maintenance of Chromosomes 5 using the numbering given in TrEMBL entry Q8IY18 (GeneID 23137). | |
| 100 μL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 23137 | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur