missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMC5 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-12159
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SMC5 Polyclonal antibody specifically detects SMC5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Peptide ELISA
Especificaciones
| SMC5 | |
| Polyclonal | |
| Flow Cytometry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 10 μg/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:128000 | |
| hSMC5, KIAA0594SMC5 structural maintenance of chromosomes 5-like 1 (yeast), SMC protein 5, SMC-5, SMC5L1SMC5 structural maintenance of chromosomes 5-like 1, structural maintenance of chromosomes 5, structural maintenance of chromosomes protein 5 | |
| Peptide with sequence C-TSKHLEHKDNELRQ corresponding to internal region according to NP_055925.2. | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 23137 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide ELISA | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido