Learn More
SMCX Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Especificaciones
Antigen SMCX
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
30230495
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-35594-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30229258
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-35594-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
SMCX Polyclonal antibody specifically detects SMCX in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
SMCX
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
DXS1272EMRXJ, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, Histone demethylase JARID1C, JARID1Clysine-specific demethylase 5C, jumonji, AT rich interactive domain 1C, Jumonji, AT rich interactive domain 1C (RBP2-like), Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, lysine (K)-specific demethylase 5C, MRXSJ, Protein SmcX, Protein Xe169, Smcx homolog, X chromosome, SMCXselected cDNA on X, Smcy homolog, X-linked, Smcy homolog, X-linked (mouse), XE169JmjC domain-containing protein SMCX
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1400 to the C-terminus of human SMCX (XP_011529128.1).,, Sequence:, ERHGSRARGRALERRRRRKVDRGGEGDDPAREELEPKRVRSSGPEAEEVQEEEELEEETGGEGPPAPIPTTGSPSTQENQNGLEPAEGTTSGPSAPFSTLTPRLHLPCPQQPPQQQL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
8242
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado