Learn More
SMN Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-03326B
Product Code. 18565802
  • € 681.00 / 0.10mL
Description
SMN Polyclonal antibody specifically detects SMN in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SMN
Polyclonal
Western Blot
Gemin-1, Kugelberg-Welander disease), SMNC, survival motor neuron protein, survival of motor neuron 1, telomeric
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 244 and 294 of human survival of motor neuron 1 using the numbering given in entry NP_000335.1 (GeneID 6606).
0.1 mL
Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
6606
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
Biotin
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.