Learn More
SNS-032, MedChemExpress
Description
SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | SNS-032 |
| CAS | 345627-80-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H24N4O2S2 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | BMS-387032 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (262.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C1=CN=C(CSC2=CN=C(NC(C3CCNCC3)=O)S2)O1)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 380.53 |
| Show More |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?