Learn More
Novus Biologicals™ SNW1 Antibody (PCRP-SNW1-1C12) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-26930R
Product Code. 30064545
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
SNW1 Monoclonal antibody specifically detects SNW1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SNW1
Monoclonal
DyLight 550
Bx42, homolog of Drosophila BX42, MGC119379, NCOA-62, Nuclear protein SkiP, Nuclear receptor coactivator NCoA-62, nuclear receptor coactivator, 62-kD, Prp45, PRPF45, SKI interacting protein, Ski-interacting protein, SKIPSKIIP, SNW domain containing 1, SNW domain-containing protein 1
Recombinant fragment of human SNW1 protein
0.1 mL
Signal Transduction
22938
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Flow Cytometry
PCRP-SNW1-1C12
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt