missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNX12 Monoclonal Antibody (OTI7D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA804760S
This item is not returnable.
View return policy
Description
SNX12 Monoclonal antibody specifically detects SNX12 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| SNX12 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q13751 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3914 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI7D9 | |
| Unconjugated | |
| LAMB3 | |
| 2610001F05Rik; AW045757; fc02c04; fc03c06; fj97e07; LOW QUALITY PROTEIN: sorting nexin-12; MGC118982; MGC118983; RGD1565585; SDP8; SDP8 protein; similar to sorting nexin 12; snx12; sorting nexin 12; sorting nexin 12, variation 1; sorting nexin 12, variation 2; sorting nexin-12; wu:fc02c04; wu:fc03c06; wu:fj97e07; zgc:158590; zgc:55728; zgc:77034; zgc:77034 protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 940-1172 of human LAMB3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering