Learn More
Invitrogen™ SNX12 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA551303
Product Code. 15645225
  • € 526.00 / 100µL
Description
The antibody detects endogenous levels of total SNX12 protein.
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein does not contain a coiled coil region, like some family members. A similar protein in mouse may be involved in regulating the neurite outgrowth. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SNX12
Polyclonal
Unconjugated
SNX12
2610001F05Rik; AW045757; fc02c04; fc03c06; fj97e07; LOW QUALITY PROTEIN: sorting nexin-12; MGC118982; MGC118983; RGD1565585; SDP8; SDP8 protein; similar to sorting nexin 12; snx12; sorting nexin 12; sorting nexin 12, variation 1; sorting nexin 12, variation 2; sorting nexin-12; wu:fc02c04; wu:fc03c06; wu:fj97e07; zgc:158590; zgc:55728; zgc:77034; zgc:77034 protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
29934, 55988
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
4.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O70493, Q9UMY4
SNX12
Fusion protein of human SNX12.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt