Learn More
Invitrogen™ SNX33 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA559378
Código de producto. 15797231
  • € 578.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: VRSGVEAFIL GDVPMMAKIA ETYSIEMGPR GPQWKANPHP FACSVEDPTK QTK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
SNX33 (sorting nexin-33), also known as SH3PX3, SH3PXD3C or SNX30, is a 574 amino acid protein that interacts with ADAM15 and FAS-L. Belonging to the sorting nexin family, SNX33 contains one BAR domain, one PX (phox homology) domain and one SH3 domain. The gene that encodes SNX33 consists of over 14,000 bases and maps to human chromosome 15q24.2. Housing approximately 106 million base pairs and encoding more than 700 genes, chromosome 15 makes up about 3% of the human genome. Angelman and Prader-Willi syndromes are associated with loss of function or deletion of genes in the 15q11-q13 region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SNX33
Polyclonal
Unconjugated
SNX33
SH3 and PX domain containing 3; SH3 and PX domain-containing protein 3; SH3PX3; SH3PXD3C; SNX30; SNX33; sorting nexin 33; sorting nexin-33
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
257364
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8WV41
SNX33
Recombinant protein corresponding to Human SNX33. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98138).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado