Learn More
SNX9 Monoclonal Antibody (OTI2A11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
Antigen SNX9
Clone OTI2A11
Concentration 1 mg/mL
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17523921
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA501323S
30 μL
POA
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
17503921
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA501323
100 μL
POA
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Description
Description
SNX9 Monoclonal antibody specifically detects SNX9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
SNX9
1 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Q9Y5X1
Primary
OTI2A11
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG2a
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.