Learn More
Invitrogen™ SOD1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1652)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA547122
Codice prodotto. 17849545
  • € 474.00 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
SOD1 (superoxide dismutase) binds copper and zinc ions and is one of two isozymes responsible for destroying free superoxide radicals in the body. This isozyme is a soluble cytoplasmic protein, acting as a homodimer to convert naturally-occuring but harmful superoxide radicals to molecular oxygen and hydrogen peroxide. The other isozyme is a mitochondrial protein. Mutations in this gene have been implicated as causes of familial amyotrophic lateral sclerosis. Rare transcript variants have been reported for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SOD1
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
P00441, P07632, P08228, Q8WNN6
SOD1
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the center region of human SOD1. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
HL1652
Unconjugated
SOD1
ALS; als1; Amyotrophic lateral sclerosis 1 (ALS1); B430204E11Rik; Cu(2+)-Zn2+ superoxide dismutase; Cu/Zn SOD; Cu/Zn superoxide dismutase; Cu/Zn-SOD; CuZn superoxide dismutase; Cu-Zn superoxide dismutase; Cu-Zn superoxide dismutase C-terminal fragment (150AA); CuZnSOD; Cu-Zn-superoxide dismutase; epididymis secretory protein Li 44; HEL-S-44; HGNC:11179; homodimer; hSod1; indophenoloxidase A; Indophenoloxidase A (IPOA); Ipo1; Ipo-1; ipoa; similar to superoxide dismutase; sod; SOD, soluble; sod1; Sod-1; sod1.S; sod1-a; sod1-b; SOD1L1; SODC; superoxide dismutase; superoxide dismutase [Cu-Zn]; Superoxide dismutase [Cu-Zn] A; superoxide dismutase [Cu-Zn] A-like; superoxide dismutase 1; Superoxide Dismutase 1 (SOD1); superoxide dismutase 1 S homeolog; superoxide dismutase 1 soluble; superoxide dismutase 1, soluble; superoxide dismutase 1, soluble (amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult)); superoxide dismutase 1, soluble S homeolog; superoxide dismutase, cystolic; XELAEV_18014289mg; XSODA; xsodb
Rabbit
Protein A
RUO
20655, 24786, 403559, 6647
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato