Learn More
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasses
Código de producto. 13102440
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
70 mm
80 mm
150 mm
missing translation for 'unitSize':
Pack of 10
Pack of 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) missing translation for 'unitSize'
13102440 80 mm Pack of 10
13142440 150 mm Pack of 5
13192430 70 mm Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13102440 missing translation for 'mfr' Scientific Glass Labs™ missing translation for 'supplierNo' 170/1/80
Estimated Shipment: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Manufactured from Soda lime glass. Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Watch Glasses with thin, clear glass and ground edge can be used to evaporate liquids, hold solids for weighing, or for heating small substances.
Watch glasses are useful for evaporating liquids, holding solids for weighing, or for heating small substances.
  • Manufactured from Soda lime glass
  • Thin, clear glass
  • Ground edge
Especificaciones
Bottom Shape Flat
Material Soda Lime Glass
Shape Round
Type Watch Glass
For Use With (Application) Evaporating Liquids, Heating Small Substances, Holding Solids for Weighing
Interior Finish Ground Edge
Diameter (Metric) 80 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.