Learn More
Marienfeld Superior™ Uncoated Soda Lime Glass Microscope Slides
Product Code. 10056201
Click to view available options
Frosted:
Not Frosted
Silky Frosted Marking Area
Edges:
90°, Ground
Cut
Quantity:
50 Pieces in Cardboard Box
50/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2250
Pack of 2500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10056201
missing translation for 'mfr': Marienfeld Superior™ 1000612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use Marienfeld Superior™ Microscope Slides for microscopic investigation and the preparation and archiving of specimens.
  • Well wettable microscope slides
  • Made of soda lime glass of third hydrolytic class
  • In compliance with DIN ISO 8037/1
  • Pre-cleaned, ready for use, autoclavable
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark, recommended best-before-date and batch number for comprehensive information and traceability
Especificaciones
Length (Metric) 76 mm
Width (Metric) 26 mm
No. per Case 2500
No. per Pack 50
Edges 90°, Ground
Frosted Silky Frosted Marking Area
Material Soda Lime Glass Type III, Hydrolytic Class
Precleaned Yes
Thickness (Metric) 1 mm
Type Microscope Slide
Certifications/Compliance CE Mark, DIN ISO 8037/1
Corner Style 90°
Quantity 50 Pieces in Cardboard Box
Dimensions (L x W) 76 x 26 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado