Learn More
Sodium Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Merk:  Fisher Chemical S/2640/63
Overige gegevens : CAS : 7647-15-6 Gewicht : 3.00000kg
Aantal 3kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10000370
Hoeveelheid Prijs
1 € 106.00 / 3 kg
4 € 95.61 / 3 kg
16 € 90.83 / 3 kg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 26-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-15-6
102.894
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
253881
sodium;bromide
BrNa
3475
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
Specificatie
7647-15-6
3475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium;bromide
253881
102.89g/mol
Plastic powder jar
White
5 to 8.8
BrNa
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
[Na+].[Br-]
102.894
CHEBI:63004
Powder Solid
1390°C
755°C
3kg