Läs mer
Läs mer
Sodium Hydroxide Solution, ≥20%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Linear Formula | NaOH |
| Concentration | ≥20% |
| UN Number | 1824 |
| Quantity | 1 L |
| Formula Weight | 40g/mol |
| Vapor Pressure | 3mmHg (37°C) |
| Chemical Name or Material | Sodium Hydroxide Solution |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering