Learn More
Sodium Potassium ATPase Beta 1 Antibody, R&D Systems™
Product Code. 18602999 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Unit Size:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18602999 100 μg 100µL
18663707 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18602999 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP300261100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 344.09
    € 307.65 / 100µL
    Save € 36.44
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Sodium Potassium ATPase Beta 1 Polyclonal specifically detects Sodium Potassium ATPase Beta 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Sodium Potassium ATPase Beta 1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
Formulation 0.2 um filtered solution in PBS
Gene Alias adenosinetriphosphatase, ATP1B, ATPase, Na+/K+ transporting, beta 1 polypeptide, Beta 1-subunit of Na(+), K(+)-ATPase, MGC1798, Na, K-ATPase beta-1 polypeptide, sodium/potassium-dependent ATPase beta-1 subunit, Sodium/potassium-dependent ATPase subunit beta-1, sodium/potassium-transporting ATPase beta-1 chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Sodium Potassium ATPase Beta 1 (Accession#: P05026-1; Glu63-Ser303)
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 481
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.