Learn More
Solvent Violet 9 (Technical Grade), TRC
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Solvent Violet 9 (Technical Grade) |
| CAS | 467-63-0 |
| Molecular Formula | C25H31N3O |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Solvent Violet 9 |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H31N3O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(29,20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,29H,1-6H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C |
| IUPAC Name | tris[4-(dimethylamino)phenyl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 389.54 |
| Formula Weight | 389.2467 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur