Learn More
Invitrogen™ Sostdc1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA570641
Product Code. 15819053
  • € 530.00 / 100µL
Description
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 92%.
May be involved in the onset of endometrial receptivity for implantation/sensitization for the decidual cell reaction Enhances Wnt signaling and inhibits TGF-beta signaling. Directly antagonizes activity of BMP2, BMP4, BMP6 and BMP7 in a dose-dependent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Sostdc1
Polyclonal
Unconjugated
SOSTDC1
0610006G05Rik; CDA019; cystine-knot containing secreted protein; DAND7; Ectodermal BMP inhibitor; ECTODIN; sclerostin domain containing 1; sclerostin domain-containing protein 1; Sclerostin-like protein; similar to cystine knot-containing secreted protein; Sostdc1; Sostl; USAG1; USAG-1; Uterine sensitization-associated gene 1 protein; uterine sensitization-associated protein 1; uterine sensitization-associated protein-1; Wise; Wnt-signaling modulator
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
66042
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9CQN4
SOSTDC1
synthetic peptide directed towards the C-terminal region of mouse Sostdc1.
100 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Promotions
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt