Learn More
SOX13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen SOX13
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18291943
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-54996
100 μL
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18643907
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-54996-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
SOX13 Polyclonal specifically detects SOX13 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
SOX13
Polyclonal
Rabbit
Diabetes Research, Lipid and Metabolism
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
9580
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DVLYPRAAGMPLAQPLVEHYVPRSLDPNMPVIVNTCSLREEGEGTDDRHSVADGEMYRYSEDEDSEGEEKSDGELVVLT
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
Islet cell antigen 12, MGC117216, Sox-13, SRY (sex determining region Y)-box 13ICA12islet cell 12, SRY-box 13, SRY-related HMG-box gene 13, transcription factor SOX-13, Type 1 diabetes autoantigen ICA12
SOX13
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado