missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX30 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35189-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SOX30 Polyclonal antibody specifically detects SOX30 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| SOX30 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| Sox30 protein type II, SRY (sex determining region Y)-box 30, transcription factor SOX-30 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 604-753 of human SOX30 (NP_848511.1).,, Sequence:, FGTPPRFSFHHPYFLPGPHYFPSSTCPYSRPPFGYGNFPSSMPECLSYYEDRYPKHEGIFSTLNRDYSFRDYSSECTHSENSRSCENMNGTSYYNSHSHSGEENLNPVPQLDIGTLENVFTAPTSTPSSIQQVNVTDSDEEEEEKVLRDL | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 11063 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu