Learn More
SPANXN4 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98021B
Product Code. 18028219
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
SPANXN4 Polyclonal specifically detects SPANXN4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SPANXN4
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
CT11.9, member 9, nuclear-associated protein SPAN-Xn4, SPANX family, member N4, sperm protein associated with the nucleus on the X chromosome N4
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPANXN4 fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Biotin
PBS
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
441525
Store at 4°C in the dark.
IgG
Documents
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado