Learn More
SPARC Antibody (OSTN/8528R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20673-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 18604445
  • € 519.00 / 100µg
Description
SPARC Monoclonal antibody specifically detects SPARC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SPARC
Monoclonal
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Recombinant fragment (around aa1-200) of human SPARC protein (exact sequence is proprietary)
100 μg
Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication
6678
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
OSTN/8528R
Unconjugated
10mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.