Learn More
Hirschmann™ Spare Burettes
Beskrivning
- For Schilling burettes
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 5 mL |
| Length (Metric) | 330 mm |
| For Use With (Equipment) | Schilling Titration Units |
| Graduations | 0.05 mL |
| No. per Pack | 1 Each |
| Type | Automatic Buret |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?